Läs mer
Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 370 x 4,8 mm
Beskrivning
Finns i olika storlekar och färger.
- Material – nylon
- Driftstemperatur: kabelbinders -40 °C till 85 °C, limsocklar -20 °C till 60 °C
- Brandfarlighetsklassning UL94 klass V2
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kabelbinder |
| Material | Nylon |
| Färg | Rött |
| Längd (metrisk) | 370 mm |
| Bredd (metrisk) | 4.8 mm |
| Mått (L x B) | 370 x 4.8 mm |
| Draghållfasthet (engelska) | 22 kg |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Certifikat och efterlevnad | UL94 Klass V2 |