Läs mer
Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 370 x 4,8 mm
Produktkod. 12316397
Färg:
Blue
Brun
Green
Gult
Klart
Orange
Purple
Red
Silver
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12316397
Brand: Azpack™ 12316397
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Bind upp och organisera datorkablar, kablar och andra föremål. Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 370 x 4,8 mm kommer inte att lossas när låsmekanismen är inkopplad.
Available in assorted sizes and colors.
  • Material - nylon
  • Operating temperature: cable ties -40°C to 85°C, adhesive bases -20°C to 60°C
  • Flammability rating UL94 class V2
Specifikationer
Typ Cable Tie
Material Nylon
Färg Blue
Längd (metrisk) 370 mm
Bredd (metrisk) 4.8 mm
Mått (L x B) 370 x 4.8 mm
Draghållfasthet (engelska) 22 kg
Kvantitet 100/Pk.
Certifikat och efterlevnad UL94 Class V2