Läs mer
Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 370 x 4,8 mm
Produktkod. 12326397
Färg:
Blue
Brun
Green
Gult
Klart
Orange
Purple
Red
Silver
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12326397
Brand: Azpack™ 12326397
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bind upp och organisera datorkablar, kablar och andra föremål. Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 370 x 4,8 mm kommer inte att lossas när låsmekanismen är inkopplad.
Finns i olika storlekar och färger.
  • Material - nylon
  • Drifttemperatur: buntband -40 °C till 85 °C, självhäftande baser -20 C °till 60 °C
  • Brandfarlighetsklass UL94 klass V2
Specifikationer
Typ Buntband
Material Nylon
Färg Gult
Längd (metrisk) 370 mm
Bredd (metrisk) 4.8 mm
Mått (L x B) 370 x 4.8 mm
Draghållfasthet (engelska) 22 kg
Kvantitet 100/Pk.
Certifikat och efterlevnad UL94 Klass V2