Läs mer
Bollé Safety Kobra Platinum™ Klara skyddsglasögon
Produktkod. 12679150 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Linsfärg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Linsfärg Förpackningsstorlek
12679150 Klart Varje
1 options
Produktkod. 12679150 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer COBPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.67 SEK
    109.77 SEK / Paket med 1
    Save 40.90 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den väsentliga allroundern med panoramautsikt! Omslutande passform utan visuella störningar, COBRA erbjuder 180° vision och perfekt optisk kvalitet.
  • Möjligheten att byta ut skalmarna mot en justerbar stra och skumtätning
  • Övre skydd
  • Panoramautsikt
  • Halkfri bro
  • Svängbara tempel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad europeisk standard
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Inkluderar Möjlighet att byta skaft mot justerbar rem och skumförsegling
Antal per förpackning 1 st.
Rammaterial Nylon, polykarbonat, TPR