Läs mer
Brady™ Nylon Printer Label
Mått (LxB):
100 ft. x 2 in.
12.70 x 12.70 mm
12.70 x 19.05 mm
12.70 x 22.86 mm
25.40 x 25.40 mm
25.40 x 48.26 mm
6.35 x 38.10 mm
9.10 m x 12.70 mm
9.10 m x 48.26 mm
9.53 mm x 12.7 mm
Form:
Rectangle
Rectangle with Rounded Corners
Square
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Self-adhesive repositionable labels
- Repositionable rubber-based adhesive
- Semi-gloss finish
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) |
| Beskrivning | BMP71 Label Printer Labels |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Färg | White |
| Avsluta | Matte |
| Material | Nylon |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Printer Label |
| För användning med (applikation) | Wire and cable marking |
| För användning med (utrustning) | BMP™71 |
| Visa mer |