Läs mer
Brady™ Nylon Printer Label
Mått (LxB):
100 fot x 2 tum
12,70 x 12,70 mm
12,70 x 19,05 mm
12,70 x 22,86 mm
25,40 x 25,40 mm
25,40 x 48,26 mm
6,35 x 38,10 mm
9,10 mx 12,70 mm
9,10 mx 48,26 mm
9,53 mm x 12,7 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Rektangel med rundade hörn
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Self-adhesive repositionable labels
- Permanent acrylic adhesive
- White color
- For general, industrial, laboratory, and panel identification
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) |
| Beskrivning | BMP71 Label Printer Labels |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Färg | White |
| Avsluta | Matte |
| Material | Nylon |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Printer Label |
| För användning med (applikation) | Laboratory identification, voice and data communication, wire and cable marking |
| För användning med (utrustning) | BMP™71 |
| Visa mer |