Läs mer
Brady™ Nylon Printer Label
Produktkod. 11599463
Mått (LxB):
100 ft. x 2 in.
12.70 x 12.70 mm
12.70 x 19.05 mm
12.70 x 22.86 mm
25.40 x 25.40 mm
25.40 x 48.26 mm
6.35 x 38.10 mm
9.10 m x 12.70 mm
9.10 m x 48.26 mm
9.53 mm x 12.7 mm
Form:
Rectangle
Rectangle with Rounded Corners
Square
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11599463
Brand: Brady™ 104300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Self-adhesive repositionable labels
  • Permanent acrylic adhesive
  • White color
  • For general, industrial, laboratory, and panel identification
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Beskrivning BMP71 Label Printer Labels
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg White
Avsluta Matte
Material Nylon
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Printer Label
För användning med (applikation) Laboratory identification, voice and data communication, wire and cable marking
För användning med (utrustning) BMP™71
Etiketter per rad 1
Kvantitet 2500/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +90°C
Tjocklek (metrisk) 0.041 mm
Mått (LxB) 100 ft. x 2 in.
Längd (metrisk) 9.10 m
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 22.86 m