Läs mer
Brady™ Nylon Printer Label
Produktkod. 11775673
Change view
Mått (L x B):
100 fot x 2 tum
12,70 x 12,70 mm
12,70 x 19,05 mm
12,70 x 22,86 mm
25,40 x 25,40 mm
25,40 x 48,26 mm
6,35 x 38,10 mm
9,10 mx 12,70 mm
9,10 mx 48,26 mm
9,53 mm x 12,7 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Rektangel med rundade hörn
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Form unitSize
11775673 9,53 mm x 12,7 mm Rektangel Varje
12860059 12,70 x 22,86 mm Rektangel Varje
11588604 9,10 mx 48,26 mm Rektangel Varje
11589463 9,10 mx 12,70 mm Rektangel Varje
11599463 100 fot x 2 tum Rektangel Varje
11741835 12,70 x 19,05 mm Rektangel Varje
11574064 12,70 x 12,70 mm Fyrkantig Varje
12833255 12,70 x 22,86 mm Rektangel med rundade hörn Varje
11584064 25,40 x 48,26 mm Rektangel Varje
11711755 6,35 x 38,10 mm Rektangel Varje
11717274 25,40 x 25,40 mm Fyrkantig Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11775673 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer M7116499
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Self-adhesive repositionable labels
  • Permanent acrylic adhesive
  • White color
  • For general, industrial, laboratory, and panel identification
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Beskrivning BMP71 Label Printer Labels
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Label
Material Nylon
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Printer Label
För användning med (applikation) Laboratory identification, wire and cable marking
För användning med (utrustning) BMP™71
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +90°C
Tjocklek (metrisk) 0.041 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 12.70 mm
Trådmätare 3 AWG
Mått (L x B) 9,53 mm x 12,7 mm
Bredd (metrisk) 9.53 mm
Höjd (metrisk) 12.7 mm