Läs mer
Brady™ Nylon Printer Label
Mått (LxB):
100 ft. x 2 in.
12.70 x 12.70 mm
12.70 x 19.05 mm
12.70 x 22.86 mm
25.40 x 25.40 mm
25.40 x 48.26 mm
6.35 x 38.10 mm
9.10 m x 12.70 mm
9.10 m x 48.26 mm
9.53 mm x 12.7 mm
Form:
Rectangle
Rectangle with Rounded Corners
Square
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Self-adhesive repositionable labels
- Made from nylon cloth
- Available in rectangle and circle shapes
- Matt finish
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | BMP71 Label Printer Labels |
| Typ av lim | Permanent Acrylic |
| Färg | White |
| Avsluta | Matte |
| Material | Nylon Cloth |
| Produkttyp | Printer Label |
| För användning med (applikation) | Laboratory identification |
| Etiketter per rad | 1 |
| Kvantitet | 500/Pk. |
| Form | Rectangle with Rounded Corners |
| Visa mer |