Läs mer
Brady™ Nylon Printer Label
Description
Self-adhesive repositionable labels
- Permanent acrylic adhesive
- White color
- For general, industrial, laboratory, and panel identification
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Low profile with high adhesion |
| Typ av lim | Permanent Acrylic |
| Färg | White |
| Avsluta | Matte |
| Material | Nylon Cloth |
| Produkttyp | Wire Marker Label |
| För användning med (applikation) | For general, industrial, laboratory, and panel identification |
| Etiketter per rad | 1 |
| Form | Rektangel |
| Storlek (metrisk) | 22.86 x 12.7 mm (W x H) |
| Show More |