Läs mer
Brady™ Nylon Printer Label
Produktkod. p-8001600
Mått (LxB):
100 ft. x 2 in.
12.70 x 12.70 mm
12.70 x 19.05 mm
12.70 x 22.86 mm
25.40 x 25.40 mm
25.40 x 48.26 mm
6.35 x 38.10 mm
9.10 m x 12.70 mm
9.10 m x 48.26 mm
9.53 mm x 12.7 mm
Form:
Rectangle
Rectangle with Rounded Corners
Square
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12860059
Brand: Brady™ 114862
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Self-adhesive repositionable labels
  • Permanent acrylic adhesive
  • White color
  • For general, industrial, laboratory, and panel identification
Specifikationer
Beskrivning Low profile with high adhesion
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg White
Avsluta Matte
Material Nylon Cloth
Produkttyp Wire Marker Label
För användning med (applikation) For general, industrial, laboratory, and panel identification
Etiketter per rad 1
Form Rectangle
Storlek (metrisk) 22.86 x 12.7 mm (W x H)
Mått (LxB) 12.70 x 22.86 mm