Läs mer
Brady™ Nylon Skrivaretiketter för ID Pro Plus, LS 2000 och BradyMarker XC Plus
Bredd (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
Höjd (metrisk):
7,1 mm
12,7 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område:
Bredd (metrisk) Utskrivbart område:
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
Detta material är en UL-godkänd komponent när det trycks med R2000 och R5000 matrisband.
- Hög vidhäftning
- Låg profil
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Färg | Gult |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Die-cut |
| Material | Nylon Tyg (B-499) |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Label |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |