Läs mer
Brady™ Nylon Skrivaretiketter för ID Pro Plus, LS 2000 och BradyMarker XC Plus
Produktkod. 11558704
Change view
Bredd (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
Höjd (metrisk):
7,1 mm
12,7 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område:
7 mm
12,7 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område:
12,7 mm
25,4 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Höjd (metrisk) Utskrivbart område Bredd (metrisk) Utskrivbart område unitSize
11558704 12,7 mm 7,1 mm 7 mm 12,7 mm 1 rulle
11578704 25,4 mm 12,7 mm 12,7 mm 25,4 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11558704 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 232624
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tomma, utskrivbara etiketter i nylontyg för ID Pro™ Dessutom LS 2000™ och BradyMarker skrivare.
Detta material är en UL-godkänd komponent när det trycks med R2000 och R5000 matrisband.
  • Hög vidhäftning
  • Låg profil
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Gult
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Nylon Tyg (B-499)
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Utrustning och elmärkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, lagermärkning
För användning med (utrustning) I.D. PRO Handhållen etikettmaskin, LS2000 etikettsystem
Etiketter per rad 1
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40°F to +194°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0.0065 in.
Tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Mått (L x B) 7.11 x 12.7 mm
Längd (engelska) 0.28 in.
Bredd (engelska) 0.5 in.
Bredd (metrisk) 12,7 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 12,7 mm
Höjd (engelska) 0.28 in.
Höjd (metrisk) 7,1 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 7 mm
Alternativt artikelnummer CL-105-499-YL