Läs mer
Brady™ Wire and Cable Marking Labels
Beskrivning
- White color
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | BMP71 Label Printer Labels |
| Färg | Vitt |
| Material | Nylon |
| Etiketter per rad | 1 |
| Storlek (metrisk) | 19.05 x 38.1 mm |
| Vertikal upprepning (metrisk) | 22.23 mm |
| Trådmätare | 0 |
| Mått (LxB) | 19.05 x 38.10 mm |
| Bredd (metrisk) | 38.10 mm |
| Höjd (metrisk) | 19.05 mm |