Läs mer
Masterflex™ Nylon Reducerande bussning gängade beslag, NTP(M) x NTP(F)
För användning med:
0,25, 0,125 tum
0,375, 0,25 tum
1,0, 0,75 tum. Slangar
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Good chemical resistance
- Rated to 200 psi at 25°C
- Usable from -40 to 93°C
- Sterilize by Ethylene Oxide (ETO)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nylon |
| För användning med | 0,25, 0,125 tum |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40°C |
| Förpackningsmängd | 6 Pack |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 93°C |
| Produkttyp | Reducing Bushing |