Läs mer
Masterflex™ Nylon Reducerande bussning gängade beslag, NTP(M) x NTP(F)
För användning med:
0,25, 0,125 tum
0,375, 0,25 tum
1,0, 0,75 tum. Slangar
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- God kemikaliebeständighet
- Bedömd till 200 psi vid 25 °C
- Användbar från -40 till 93 °C
- Sterilisera med etylenoxid (ETO)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nylon |
| För användning med | 1,0, 0,75 tum. Slangar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Förpackningsmängd | 6-pack |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 93 °C |
| Produkttyp | Reducerande bussning |