Läs mer
Masterflex™ Nylon Reducerande kontakt med hullingförsedda beslag
För användning med:
1/4 x 1/8 tum slang ID
5/8 x 1/4 tum slang ID
Förpackningsmängd:
10-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Idealisk för lågtrycksapplikationer
- Ger god kemikaliebeständighet
- Finns i en mängd olika storlekar
- Inga läckor, flödesbegränsningar eller kostsamma stillestånd
- Sterilisering endast med etylenoxid (ETO).
- Temperaturintervall från& minus;46 &grader; till& plus;121 grader;&C
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nylon |
| För användning med | 5/8 x 1/4 tum slang ID |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Steriliseringsmetod | Etylenoxid |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 121 °C |
| Produkttyp | Hullingförsedd montering |