Läs mer
Masterflex™ Nylon Reducerande kontakt med hullingförsedda beslag
Produktkod. p-8001169
För användning med:
1/4 x 1/8 tum slang ID
5/8 x 1/4 tum slang ID
Förpackningsmängd:
10-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 13254440
Brand: Masterflex™ 3062228
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa ekonomiska reducerande beslag med rak hulling förbinder enkelt vätskebanor utan användning av verktyg. Sätt bara din flexibla slang eller slang på hullingen för att skapa en säker tätning.
  • Idealisk för lågtrycksapplikationer
  • Ger god kemikaliebeständighet
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Inga läckor, flödesbegränsningar eller kostsamma stillestånd
  • Sterilisering endast med etylenoxid (ETO).
  • Temperaturintervall från& minus;46 &grader; till& plus;121 grader;&C
Specifikationer
Material Nylon
För användning med 1/4 x 1/8 tum slang ID
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Förpackningsmängd 10-pack
Steriliseringsmetod Etylenoxid
Max. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttyp Hullingförsedd montering