Läs mer
Masterflex™ Nylon Reducerande bröstvårta
Produktkod. 11781144
Utloppsport:
1/4 tum
3/8 tum
Trådstorlek:
1/2 x 1/4 tum.
1/2 x 3/8 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11781144
Brand: Masterflex™ 3062354
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gängade beslag ger en mer permanent vätskebana
  • Använd med våra styva slangar för högtrycksapplikationer
  • God kemikaliebeständighet
  • Klassad till 200psi vid 77 °F (25 °C)
  • Användbar från -40 till +200 °F (-40 till +93 °C)
Specifikationer
Beskrivning NPT(M)-anslutning
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Nylon
Utloppsport 3/8 tum
Portstorlek 1/2 tum.
Steriliseringsmetod Etylenoxid
Trådstorlek 1/2 x 3/8 tum.
Färg Genomskinligt
Produkttyp Reducerande bröstvårta