Läs mer
Masterflex™ Nylon Reducerande bröstvårta
Utloppsport:
1/4 tum
3/8 tum
Trådstorlek:
1/2 x 1/4 tum.
1/2 x 3/8 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Använd med våra styva slangar för högtrycksapplikationer
- God kemikaliebeständighet
- Klassad till 200psi vid 77 °F (25 °C)
- Användbar från -40 till +200 °F (-40 till +93 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | NPT(M)-anslutning |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Nylon |
| Utloppsport | 1/4 tum |
| Portstorlek | 1/2 tum. |
| Steriliseringsmetod | Etylenoxid |
| Trådstorlek | 1/2 x 1/4 tum. |
| Färg | Genomskinligt |
| Produkttyp | Reducerande bröstvårta |