Läs mer
Masterflex™ Nylon Sanitära klämbeslag
Storlek (engelska) Grip:
2 tum
4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Låga lakbara egenskaper
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Steriliseringsmetod | Autoklav eller etylenoxid (ETO) |
| Typ | Sanitetsklämma |
| Material | Nylon |
| För användning med (utrustning) | Tri-Clamp Beslag |
| Storlek (engelska) Grip | 4 tum |
| Färg | Vitt |