Läs mer
Brady™ Nylon Saxlås med kabel
Beskrivning
- Låser ut flera slussventiler samtidigt.
- Säkrar nätsladdar, fristående utrustning, tankar, cylindrar eller säkerhetsskydd.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Portventillåsning |
| Färg | Gult |
| Material | Glasfylld Nylon |
| Beskrivning | Scissor-Lok med 0,91 m kabel |
| Diameter (engelska) Shackle | 0,28 tum. |
| Diameter (metrisk) bygel | 7 mm |
| Mått (D x B x H) | 25 x 115 x 16 mm |
| Mått (L x B) | 115 x 16 mm |
| För användning med (applikation) | Lockout Tagout |
| För användning med (utrustning) | Kabel |
| Visa mer |