Läs mer
Brady™ Nylon Scissor Lock with Cable
Färg:
Gult
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Material | Glass-filled Nylon |
| Beskrivning | Scissor-Lok with 3.04 m Cable |
| Diameter (metrisk) bygel | 7 mm |
| Mått (L x B) | 115.00 x 16.00 mm |
| För användning med (utrustning) | Cable |
| Höjd (metrisk) | 16 mm |
| Höjd (metrisk) bygel | 16 mm |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Bredd (metrisk) | 115 mm |