Läs mer
Brady™ Nylon Enpolig effektbrytare Lockout
Produktkod. 11741635 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11741635 Rött Varje
1 options
Produktkod. 11741635 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065387
I lager
Nylon Enpolig kretsbrytarlåsning designad för 120 volts brytare som har hål i strömbrytarens tunga. Snabbt och enkelt - snäpp bara på plats och applicera lås. Dubbla hålrum rymmer växlartungor av olika storlekar.
  • Designad för 120 volts brytare som har hål i strömbrytarens tunga.
  • Snabbt och enkelt - snäpp bara på plats och applicera lås.
  • Dubbla hålrum rymmer växlartungor av olika storlekar.
  • Mått: 8,38 x 54,36 x 30,23 mm (D x B x H)
Specifikationer
Produkttyp Strömbrytarlås
Färg Rött
Beskrivning Enpolig effektbrytare Lockout
Kvantitet 1 st