Beskrivning
- Snabbt och enkelt - snäpp bara på plats och sätt på låset
- Dubbla hålrum rymmer växlartungor av olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Enpolig brytare lockout |
| Färg | Rött |
| Material | Nylon |
| Certifikat och efterlevnad | UL 94 HB |
| Mått (L x B) | 54.50 x 15.20 mm |
| Höjd (metrisk) | 15.2 mm |
| Kvantitet | 6 Pk. |
| Bredd (metrisk) | 54.5 mm |