Läs mer
De Buyer™ Nylon Mjuka spatlar
Längd (metrisk):
240 mm
340 mm
420 mm
Beskrivning
- Termoplastiserad
- Upp till max 260 grader
- Plasthandtag
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Produkttyp | Mjuk spatel |
| Bladmaterial | Silikon |
| Temperatur (metrisk) Max | 260 °C |
| Handtagsmaterial | Plast |
| Material | Nylon |
| Längd (metrisk) | 420 mm |