Läs mer
De Buyer™ Nylon Mjuka spatlar
Produktkod. p-8005581
Längd (metrisk):
240 mm
340 mm
420 mm
Produktkod. 11972625
Brand: De Buyer™ 4740.34N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ös, bred ut och skrapa ingredienserna med hjälp av De Buyer™ Nylon Mjuka spatlar. Spateln tål temperaturer upp till 260 grader° .
  • Termoplastiserad
  • Upp till max 260 grader
  • Plasthandtag
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Produkttyp Mjuk spatel
Bladmaterial Silikon
Temperatur (metrisk) Max 260 °C
Handtagsmaterial Plast
Material Nylon
Längd (metrisk) 340 mm