Läs mer
Masterflex™ Nylon T-kontakt
För användning med:
4.76mm
6.35mm
9.52mm
12.7mm
19.05mm
25.4mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 12.7 mm |
| Material | Nylon |
| För användning med | 12.7mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Form | T |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 121 °C |
| Produkttyp | T-kontakt |