Läs mer
Brady™ Nylon Thermal Transfer Printer Etiketter
Produktkod. 10273143 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Gult
Vitt
Storlek (metrisk):
12,7 B x 25,4 mm H
12,7 mm dia.
12,7 x 25,4 mm
22,86 B x 38,1 mm H
25,4 B x 36,5 mm H
25,4 B x 66,68 mm H
41,28 B x 15,24 mm H
9,53 mm dia.
9,53 mm i diameter
Kvantitet:
1000/förpackning
1500/förpackning
2500/förpackning
3000/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Storlek (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
10273143 Vitt 12,7 x 25,4 mm 3000/förpackning 1 rulle
11806023 Vitt 41,28 B x 15,24 mm H 3000/förpackning 1 rulle
11884664 Gult 12,7 mm dia. 1000/förpackning 1 rulle
10395443 Vitt 25,4 B x 66,68 mm H 2500/förpackning 1 rulle
11886023 Vitt 25,4 B x 36,5 mm H 1500/förpackning 1 rulle
11819734 Gult 9,53 mm i diameter 3000/förpackning 1 rulle
10671344 Vitt 9,53 mm dia. 3000/förpackning 1 rulle
10415992 Vitt 12,7 B x 25,4 mm H 1000/förpackning 1 rulle
10051313 Vitt 12,7 mm dia. 3000/förpackning 1 rulle
10192752 Vitt 22,86 B x 38,1 mm H 3000/förpackning 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10273143 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 217075
I lager
För släta, strukturerade/sträva eller mycket strukturerade/låg ytenergiytor.
  • Permanent akryllim
  • Matt finish
  • Nylon tygetiketter
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) Godkännanden gäller endast vitt material, i enlighet med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Nylon
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Termisk överföringsskrivaretikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, lagermärkning, märkning av ledningar och kablar
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 3000 etiketter/roll
Kvantitet 3000/förpackning
Form Rektangel
Storlek (metrisk) 12,7 x 25,4 mm
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.40 mm
Mått (L x B) 25.4 x 12.70 mm
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Alternativt artikelnummer BPT-611-499