Läs mer
Brady™ Nylon Thermal Transfer Printer Etiketter
Produktkod. 10671344
Färg:
Gult
Vitt
Storlek (metrisk):
12,7 B x 25,4 mm H
12,7 mm dia.
12,7 x 25,4 mm
22,86 B x 38,1 mm H
25,4 B x 36,5 mm H
25,4 B x 66,68 mm H
41,28 B x 15,24 mm H
9,53 mm dia.
Kvantitet:
1000/förpackning
1500/förpackning
2500/förpackning
3000/Förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 10671344
Brand: Brady™ 217066
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För släta, strukturerade/sträva eller mycket strukturerade/låg ytenergiytor.
  • Permanent akryllim
  • Matt finish
  • Nylon tygetiketter
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Nylon
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation
För användning med (utrustning) BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Horisontell upprepning (metrisk) 12.53 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 3000/Pk.
Kvantitet 3000/Förpackning
Form Rund
Storlek (metrisk) 9,53 mm dia.
Temperaturområde (engelska) -40°F to +194°F
Temperaturområde (metriskt) 40 till 90 °C
Tjocklek (engelska) 0.0065 in.
Tjocklek (metrisk) 0.041 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 13.53 mm
Mått (LxB) 9.53 x 9.53 mm
Längd (engelska) 0.375 in.
Bredd (engelska) 0.375 in.
Bredd (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelska) 0.375 in.
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer BPT-602-499