Läs mer
Brady™ Nylon Thermal Transfer Printer Etiketter
Produktkod. 11806023
Change view
Färg:
Gult
Vitt
Storlek (metrisk):
12,7 B x 25,4 mm H
12,7 mm dia.
12,7 x 25,4 mm
22,86 B x 38,1 mm H
25,4 B x 36,5 mm H
25,4 B x 66,68 mm H
41,28 B x 15,24 mm H
9,53 mm dia.
9,53 mm i diameter
Kvantitet:
1000/förpackning
1500/förpackning
2500/förpackning
3000/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Storlek (metrisk) Kvantitet unitSize
11806023 Vitt 41,28 B x 15,24 mm H 3000/förpackning 1 rulle
11884664 Gult 12,7 mm dia. 1000/förpackning 1 rulle
10395443 Vitt 25,4 B x 66,68 mm H 2500/förpackning 1 rulle
11886023 Vitt 25,4 B x 36,5 mm H 1500/förpackning 1 rulle
11819734 Gult 9,53 mm i diameter 3000/förpackning 1 rulle
10671344 Vitt 9,53 mm dia. 3000/förpackning 1 rulle
10273143 Vitt 12,7 x 25,4 mm 3000/förpackning 1 rulle
10415992 Vitt 12,7 B x 25,4 mm H 1000/förpackning 1 rulle
10051313 Vitt 12,7 mm dia. 3000/förpackning 1 rulle
10192752 Vitt 22,86 B x 38,1 mm H 3000/förpackning 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11806023 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 217073
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För släta, strukturerade/sträva eller mycket strukturerade/låg ytenergiytor.
  • Permanent akryllim
  • Matt finish
  • Nylon tygetiketter
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Nylon
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Termisk överföringsskrivaretikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation
För användning med (utrustning) BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 3000/Pk.
Kvantitet 3000/förpackning
Form Rektangel med rundade hörn
Storlek (metrisk) 41,28 B x 15,24 mm H
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) 40 °C till 90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum
Tjocklek (metrisk) 0.041 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 18.24 mm
Mått (L x B) 15.24 x 41.28 mm
Längd (engelska) 0,6 tum
Bredd (engelska) 1,63 tum
Bredd (metrisk) 41.28 mm
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 12.70 mm
Alternativt artikelnummer BPT-608-499