Läs mer
Brady™ Nylon Thermal Transfer Printer Etiketter
Färg:
Gult
Vitt
Storlek (metrisk):
12,7 B x 25,4 mm H
12,7 mm dia.
12,7 x 25,4 mm
22,86 B x 38,1 mm H
25,4 B x 36,5 mm H
25,4 B x 66,68 mm H
41,28 B x 15,24 mm H
9,53 mm dia.
Kvantitet:
1000/förpackning
1500/förpackning
2500/förpackning
3000/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Permanent akryllim
- Matt finish
- Nylon tygetiketter
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | UL-erkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) |
| Beskrivning | Termisk överföring utskrivbara etiketter |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Gult |
| Visa | Blank |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Die-cut |
| Material | Nylon |
| Visa mer |