Läs mer
Brady™ Nylon Thermal Transfer Printer Etiketter
Produktkod. 11884664
Change view
Färg:
Gult
Vitt
Storlek (metrisk):
12,7 B x 25,4 mm H
12,7 mm dia.
12,7 x 25,4 mm
22,86 B x 38,1 mm H
25,4 B x 36,5 mm H
25,4 B x 66,68 mm H
41,28 B x 15,24 mm H
9,53 mm dia.
Kvantitet:
1000/förpackning
1500/förpackning
2500/förpackning
3000/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Storlek (metrisk) Kvantitet unitSize
11884664 Gult 12,7 mm dia. 1000/förpackning 1 rulle
11806023 Vitt 41,28 B x 15,24 mm H 3000/förpackning 1 rulle
10395443 Vitt 25,4 B x 66,68 mm H 2500/förpackning 1 rulle
11886023 Vitt 25,4 B x 36,5 mm H 1500/förpackning 1 rulle
11819734 Gult 9,53 mm dia. 3000/förpackning 1 rulle
10671344 Vitt 9,53 mm dia. 3000/förpackning 1 rulle
10273143 Vitt 12,7 x 25,4 mm 3000/förpackning 1 rulle
10415992 Vitt 12,7 B x 25,4 mm H 1000/förpackning 1 rulle
10051313 Vitt 12,7 mm dia. 3000/förpackning 1 rulle
10192752 Vitt 22,86 B x 38,1 mm H 3000/förpackning 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 11884664 Supplier Brady™ Supplier No. 217069
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För släta, strukturerade/sträva eller mycket strukturerade/låg ytenergiytor.
  • Permanent akryllim
  • Matt finish
  • Nylon tygetiketter
Specifications
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Gult
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Nylon
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation
För användning med (utrustning) BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Horisontell upprepning (metrisk) 15.70 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 1000/pack
Kvantitet 1000/förpackning
Form Rund
Storlek (metrisk) 12,7 mm dia.
Temperaturområde (engelska) -40°F to +194°F
Temperaturområde (metriskt) 40 till 90 °C
Tjocklek (engelska) 0.0065 in.
Tjocklek (metrisk) 0.041 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 16.70 mm
Mått (LxB) 12.7 x 12.7 mm
Längd (engelska) 0.5 in.
Bredd (engelska) 0.5 in.
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Höjd (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelska) 0.5 in.
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Alternativt artikelnummer BPT-603-499YL