Läs mer
Brady™ Nylon Thermal Transfer Printer Etiketter
Description
- Permanent akryllim
- Matt finish
- Nylon tygetiketter
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | UL-erkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) |
| Beskrivning | Termisk överföring utskrivbara etiketter |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Visa | Blank |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Die-cut |
| Material | Nylon |
| Show More |