Läs mer
Brady™ Nylon Ties
Beskrivning
- Cross-laminated polyethylene
- Matte finish
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ties |
| Material | Nylon |
| Färg | Vitt |
| Längd (metrisk) | 203.00 mm |
| Bredd (metrisk) | 4 mm |
| Mått (L x B) | 203 x 3.60 mm |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| För användning med (applikation) | Ideal for color-coding hard to mark items |