Läs mer
Cole-Parmer™ Nylon Verktygsborstar
Produktkod. p-8004328 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metriskt) handtag:
200 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11755229
Brand: Cole-Parmer™ 8455031
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa billiga kvalitetsborstar är perfekta för allmän rengöring. Cole-Parmer™ Verktygsborstar har ett vitt plasthandtag som inte stöder bakterier eller håller vatten.
  • Slitstarka borstar gjorda med nylonborst och ett hårt plasthandtag
Specifikationer
Produkttyp Verktygsborste
Borstmaterial Nylon
Handtagsmaterial Plast
Färg Vitt
Diameter (metrisk) borst 130 mm
För användning med (applikation) Allmän rengöring
Längd (metrisk) 140 mm
Längd (metriskt) handtag 500 mm
Kvantitet 1 st