Läs mer
Melford Nystatin
Produktkod. 30018628
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018628 10 g
30018629 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018628 Leverantör Melford Leverantörsnummer N8202010.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Nystatin är ett antifungalt polyenantibiotikum som är effektivt mot ett brett spektrum av svampar, inklusive jäst och mögel.
Nystatin är ett antifungalt polyenantibiotikum som är effektivt mot ett brett spektrum av svampar, inklusive jäst och mögel. Det fungerar genom att binda till svampens cellmembran, störa dess integritet och leda till läckage av cellulärt innehåll.
Nystatin är särskilt användbart för att förebygga och behandla svampkontamination i cellkulturer, vilket gör det till ett värdefullt verktyg i mikrobiologisk forskning. Forskare använder ofta Nystatin för att upprätthålla aseptiska förhållanden i cellodlingsexperiment.
Det läggs till tillväxtmedier för att förhindra överväxt av svampar som potentiellt kan äventyra integriteten hos cellinjer och experimentella resultat. Det är selektivt för svampar och har minimal toxicitet för däggdjursceller vid effektiva svampdödande koncentrationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nystatin
CAS 1400-61-9
Kvantitet 10 g
Molekylformel C47H75NO17