Läs mer
Melford Nystatin
Beskrivning
Nystatin är ett antifungalt polyenantibiotikum som är effektivt mot ett brett spektrum av svampar, inklusive jäst och mögel.
Nystatin är särskilt användbart för att förebygga och behandla svampkontamination i cellkulturer, vilket gör det till ett värdefullt verktyg i mikrobiologisk forskning. Forskare använder ofta Nystatin för att upprätthålla aseptiska förhållanden i cellodlingsexperiment.
Det läggs till tillväxtmedier för att förhindra överväxt av svampar som potentiellt kan äventyra integriteten hos cellinjer och experimentella resultat. Det är selektivt för svampar och har minimal toxicitet för däggdjursceller vid effektiva svampdödande koncentrationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nystatin |
| CAS | 1400-61-9 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | C47H75NO17 |