Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Nystatin, 85+%
Produktkod. 15474871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15474871 25 g 25g
15565156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474871 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 455500250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2165.00 SEK
    1878.65 SEK / 25g
    Save 286.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1400-61-9 | C47H75NO17 | 926.107 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1400-61-9
Molekylformel C47H75NO17
Molekylvikt (g/mol) 926.107
InChI-nyckel VQOXZBDYSJBXMA-AWCIUYGFSA-N
PubChem CID 133640190
IUPAC-namn (1S,3R,6Z,18S,19R,20S,21S,25S,27S,29S,32R,33S,35S,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxi-6-yl]oxi-29-metyloxan-29 5,27,29,32,33,35,37-oktahydroxi-18,20,21-trimetyl-23-oxo-22,39-dioxabicyklo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,14,16-hexaen-38-karb
LEDER CC1C=CC=CCCC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)OC(C(C1O)C)C)O)O)O)O)O)O)O)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nystatin
Typ Nystatin
Smältpunkt >160,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Vatten Max 6% .
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: fritt löslig i dmf och dimetylsulfoxid, lätt löslig i metanol, praktiskt taget olöslig i alkohol
Formel vikt 926.1
Procent renhet ≥85%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.