Allmän beskrivning
•Nystatin är en polyenförening som visar antibakteriella och svampdödande aktiviteter mot Streptomyces noursei, Streptomyces aureus och andra Streptomyces-arter
•Det är också en jonofor med kapacitet att öka membranpermeabiliteten
•Nystatin är en kanalbildande jonofor och utövar sin aktivitet via bildandet av en membranomspännande por i svampens plasmamembran, vilket förändrar membranpermeabiliteten, tillåter läckage av intracellulärt innehåll och efterföljande störning av elektrokemiska gradienter som är nödvändiga för korrekt cellfunktion
Användningsområden
•I in vitro-experiment är Nystatin ett svampdödande medel som är både fungistatiskt och svampdödande mot en mängd olika jästsvampar och jästliknande svampar
•Det har en högre selektivitet för svampceller jämfört med däggdjursceller eftersom nystatin uppvisar större bindningsaffinitet med ergosterol, en nyckelsterol som finns i svampcellsväggar, i motsats till dess motsvarighet från däggdjur, kolesterol
•Denna förening är inte aktiv mot organismer som inte innehåller steroler i deras cellmembran (till exempel bakterier)
•Det används på human makrofagcellinje U937 för att studera dess effekt på produktionen av interleukin-8 av silvernanopartikelbehandlad U937-cellinje
•Det har förmågan att förhindra cellkulturkontamination samt inducera interleukin-1 och -8 och tumörnekrosfaktorα utsöndring i TLR2-uttryckande THP1-celler
•Det modulerar lipidflottens profil i mössmakrofager
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nystatin |
| Typ | Nystatin |
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 1400-61-9 |
| Smältpunkt | >160,0 °C |
| Färg | Brun till gul |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C47H75NO17 |
| MDL-nummer | MFCD25541651 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten och alochol. Fritt löslig i DMF och dimetylsulfoxid lätt löslig i metanol |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.