Beskrivning
Gibco™ Nystatin är ett anti-svampmedel som produceras av Streptomyces noursei och Streptomyces aureus . Gibco™ Nystatin är en suspension som används för att förhindra svampkontamination av cellkulturer när den späds 1:100 i cellodlingsmedium. Vi erbjuder en mängd olika antibiotika och antimykotika för cellodlingstillämpningar.
Produktanvändning endast
för forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Produktanvändning endast
för forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | –5 till– 20 °C |
| Beskrivning | Nystatin, 20 ml,– 5 till– °20 C Förvaringstemperatur, antimykotisk, nystatinmedel, antimykotisk reagenstyp, 18 månaders hållbarhet, Gibco™ Nystatin är ett antisvampmedel som produceras av Streptomyces Noursei och Streptomyces Aureus |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antimykotika |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling, däggdjurscellkulturkontamination |
| Kvantitet | 20 ml |