Läs mer
Nystatin, Fisher BioReagents
Produktkod. 10034587
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10034587 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10034587 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP29495
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Ändrar membranpermeabiliteten och tillåter kaliumjonläckage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nystatin
Typ Nystatin
Fysisk form Fast
CAS 1400-61-9
Källa Streptomyces noursei
Förlust vid torkning < 5.0%
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Potens > 4400 U/mg
Kvantitet 5 g
Molekylformel C47H75NO17
Merck Index 15, 6825
InChI-nyckel VQOXZBDYSJBXMA-AWCIUYGFSA-N
LEDER CC1C=CC=CCCC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)OC(C(C1O)C)C)O)O)O)O)O)O)O)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)N)O
IUPAC-namn (1S,3R,6Z,18S,19R,20S,21S,25S,27S,29S,32R,33S,35S,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxi-6-yl]oxi-29-metyloxan-29 5,27,29,32,33,35,37-oktahydroxi-18,20,21-trimetyl-23-oxo-22,39-dioxabicyklo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,14,16-hexaen-38-karb
Molekylvikt (g/mol) 926.107
PubChem CID 133640190
Formel vikt 926.1