Beskrivning
Nystatin A är nära besläktat med amfotericin B. Var och en är en makrocyklisk lakton som innehåller en ketalring, ett helt transpolyensystem och en mykosamindel (3-amino-3-deoxiramnos). Nystatin verkar troligen genom att binda till steroler i svampens cellmembran med en resulterande förändring i membranpermeabiliteten som tillåter läckage av intracellulära komponenter. Det absorberas mycket sparsamt efter oral administrering. Det mesta av det oralt administrerade nystatinet passerar oförändrat i avföringen.
- Nystatin verkar genom att binda till ergosteroler i svampcellmembran, vilket ökar membranets permeabilitet och skapar nystatin/ergosterolbaserade jonkanaler.
- Det fungerar också som ett lipidflodhämmande reagens och som membranassocierat kolesterol.
- Det är känt att det är en blandning, men sammansättningen har inte klarlagts helt.
- Arbetskoncentrationen är 50 mg/L för jäst och svamp.
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Pulver |
| Abs. | 290, 305, 320 ±2nm (max (etanol)) |
| CAS | 1400-61-9 |
| pH | 6 till 8 (3 % vattenlösning) |
| Smältpunkt | >160 °C (litteratur) |
| Förlust vid torkning | <8% |
| Kvantitet | 500 kU |
| Molekylformel | C47H75NO17 |
| Validerad ansökan | Cellkultur |
| Synonym | Mycostatin; Fungicidin |
| Visa mer |