Läs mer
Nystatin
Produktkod. 15444869
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15444869 5 g 5g
15454869 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444869 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62486.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.80 SEK
    853.65 SEK / 5g
    Save 207.15 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Nystatin, CAS # 1400-61-9, är en polyenförening som visar antibakteriella och svampdödande egenskaper. Det är också en jonofor som ökar membranets permeabilitet för vissa joner. | CAS: 1400-61-9 | C47H75NO17 | 926,107 g/mol
Nystatin som verkar en antimykotisk polyen och antibiotikum som ökar membranpermeabiliteten. Nystatin används för att behandla svampinfektioner i huden, munnen, slidan och tarmkanalen. Svampmediciner fungerar inte mot förkylningar, influensa eller andra virusinfektioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Nystatin är en polyenförening som visar antibakteriella och svampdödande aktiviteter mot Streptomyces noursei, Streptomyces aureus och andra Streptomyces-arter
  • Det är också en jonofor med kapacitet att öka membranpermeabiliteten
  • Nystatin är en kanalbildande jonofor och utövar sin aktivitet via bildandet av en membranomspännande por i svampens plasmamembran, vilket förändrar membranpermeabiliteten, tillåter läckage av intracellulärt innehåll och efterföljande störning av elektrokemiska gradienter som är nödvändiga för korrekt cellfunktion
Användningsområden
  • I in vitro-experiment är Nystatin ett svampdödande medel som är både fungistatiskt och svampdödande mot en mängd olika jästsvampar och jästliknande svampar
  • Det har en högre selektivitet för svampceller jämfört med däggdjursceller eftersom nystatin uppvisar större bindningsaffinitet med ergosterol, en nyckelsterol som finns i svampcellsväggar, i motsats till dess motsvarighet från däggdjur, kolesterol
  • Denna förening är inte aktiv mot organismer som inte innehåller steroler i deras cellmembran (till exempel bakterier)
  • Det används på human makrofagcellinje U937 för att studera dess effekt på produktionen av interleukin-8 av silvernanopartikelbehandlad U937-cellinje
  • Det har förmågan att förhindra cellkulturkontamination samt inducera interleukin-1 och -8 och tumörnekrosfaktorα utsöndring i TLR2-uttryckande THP1-celler
  • Det modulerar lipidflottens profil i mössmakrofager
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1400-61-9
Molekylformel C47H75NO17
Molekylvikt (g/mol) 926.107
MDL-nummer MFCD00036240
InChI-nyckel VQOXZBDYSJBXMA-AWCIUYGFSA-N
PubChem CID 133640190
IUPAC-namn (1S,3R,6Z,18S,19R,20S,21S,25S,27S,29S,32R,33S,35S,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxi-6-yl]oxi-29-metyloxan-29 5,27,29,32,33,35,37-oktahydroxi-18,20,21-trimetyl-23-oxo-22,39-dioxabicyklo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,14,16-hexaen-38-karb
LEDER CC1C=CC=CCCC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)OC(C(C1O)C)C)O)O)O)O)O)O)O)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nystatin
Smältpunkt 160 °C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,6736
Löslighetsinformation Löslig i DMSO
Formel vikt 926.09
Fysisk form Fint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.