Läs mer
Nystose, MedChemExpress
Description
Nystose is a tetrasaccharide with two fructose molecules linked via beta (1→2) bonds to the fructosyl moiety of sucrose.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Nystose |
| CAS | 13133-07-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H42O21 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (150.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 83.33 mg/mL (125.01 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@](CO[C@@]2(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)CO[C@@]3(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)CO)(O[C@H](CO)[C@H]1O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 666.58 |
| Formel vikt | 666.58 |
| Show More |