Läs mer
Nystose Trihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nystose Trihydrate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H42O21.3H2O/c25-1-8-12(30)16(34)17(35)21(41-8)45-24(20(38)15(33)11(4-28)44-24)7-40-23(19(37)14(32)10(3-27)43-23)6-39-22(5-29)18(36)13(31)9(2-26)42-22;;;/h8-21,25-38H,1-7H2;3*1H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21-,22-,23-,24+;;;/m1.../s1 |
| Formel vikt | 720.25 |