Läs mer
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 98%
Produktkod. 11445627
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11445627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23597.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 94790-37-1 | C11H16F6N5OP | 379.247 g/mol
O-(lH-bensotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetrametyluroniumhexafluorfosfat används som ett kopplingsreagens för peptidsyntes i fast fas. Det har visat sig effektivt undertrycka racemisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar O
-(lH-bensotriazol-l-yl)-N,N,N′ ,N′ -tetrametyluroniumhexafluorfosfat används som ett kopplingsreagens för peptidsyntes i fast fas. Det har visat sig effektivt undertrycka racemisering.
Löslighet Löslig i acetonitril
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94790-37-1
Molekylformel C11H16F6N5OP
Molekylvikt (g/mol) 379.247
MDL-nummer MFCD00075445
InChI-nyckel UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hbtu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu-reagent, o-benzotriazol-1-yl-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium-hexafluoro-phosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-1h-benzotriazol-1-yl uronium hexafluorophosphate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
PubChem CID 2733084
IUPAC-namn [bensotriazol-1-yloxi(dimetylamino)metyliden]-dimetylazanium;hexafluorfosfat
LEDER CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Smältpunkt ∼200°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 7328329
Löslighetsinformation Soluble in acetonitrile.
Formel vikt 379.25
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.