Läs mer
O-(1H-bensotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetrametyluroniumtetrafluoroborat, 99 %
Produktkod. 11313097
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313097 25 g 25g
11393087 1 g 1g
11303097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11313097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13470.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 125700-67-6 | C11H16BF4N5O | 321,09 g/mol
O-(lH-bensotriazol-l-yl)-N,N,N',N'-tetrametyluroniumtetrafluorborat används för fastfaspeptidsyntes. Den används också för att studera tio olika fosfonium- och uroniumsaltbaserade kopplingsreagenser, som används för att syntetisera fyra peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar O
-(lH-bensotriazol-l-yl)-N,N,N′ ,N′ -tetrametyluroniumtetrafluorborat används för fastfaspeptidsyntes. Den används också för att studera tio olika fosfonium- och uroniumsaltbaserade kopplingsreagenser, som används för att syntetisera fyra peptider.
Löslighet Löslig i acetonitril (100
mg/ml, klar, färglös), DMF (160,55 mg/ml, klar) och vatten (3 mg/ml vid 20 C).°
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur är 2-8 °C. Känslig för ljus och fukt. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125700-67-6
Molekylformel C11H16BF4N5O
Molekylvikt (g/mol) 321.09
MDL-nummer MFCD00077413
InChI-nyckel JKEKMBGUVUKMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tbtu, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-benzotriazol-1-yl uronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborate
PubChem CID 2733207
LEDER F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C12)=[N+](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Smältpunkt 195°C to 198°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 7066325
Löslighetsinformation Soluble in acetonitrile (100mg/ml,clear,colorless),DMF (160.55mg/ml,clear),and water (3mg/ml at 20°C).
IUPAC-namn [bensotriazol-1-yloxi(dimetylamino)metyliden]-dimetylazanium;tetrafluorborat
Formel vikt 321.08
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.