Läs mer
O-(1H-bensotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetrametyluroniumtetrafluoroborat, 99 %
Beskrivning
O-(lH-bensotriazol-l-yl)-N,N,N',N'-tetrametyluroniumtetrafluorborat används för fastfaspeptidsyntes. Den används också för att studera tio olika fosfonium- och uroniumsaltbaserade kopplingsreagenser, som används för att syntetisera fyra peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
-(lH-bensotriazol-l-yl)-N,N,N′ ,N′ -tetrametyluroniumtetrafluorborat används för fastfaspeptidsyntes. Den används också för att studera tio olika fosfonium- och uroniumsaltbaserade kopplingsreagenser, som används för att syntetisera fyra peptider.
Löslighet Löslig i acetonitril (100
mg/ml, klar, färglös), DMF (160,55 mg/ml, klar) och vatten (3 mg/ml vid 20 C).°
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur är 2-8 °C. Känslig för ljus och fukt. Förvaras under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate |
| Smältpunkt | 195 °C till 198 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 7066325 |
| Löslighetsinformation | Löslig i acetonitril (100 mg/ml, klar, färglös), DMF (160,55 mg/ml, klar) och vatten (3 mg/ml vid 20 °C). |
| IUPAC-namn | [bensotriazol-1-yloxi(dimetylamino)metyliden]-dimetylazanium;tetrafluorborat |
| Formel vikt | 321.08 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.