Läs mer
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl-alpha,alpha-d2)hydroxylamine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine-D2 (methylene-D2) Hydrochloride |
| CAS | 358730-85-5 |
| Molekylformel | C7 D2 H2 F5 N O . Cl H |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Hydroxylamine, O-[(pentafluorophenyl)methyl-d2]-, hydrochloride (9 CI), O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl-α,α-d2)hydroxylamine HCl, O-[(Pentafluorophenyl)methyl-d2]hydroxylamine hydrochloride, O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine-D2 (methylene-D2) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4F5NO.ClH/c8-3-2(1-14-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10;/h1,13H2;1 H/i1D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])(ON)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F |
| IUPAC-namn | O-[dideuterio-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl]hydroxylamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.578 |
| Formel vikt | 251.011 g/mol |
| Visa mer |